Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Gloss Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-483 gloss polyester labels with an aggressive adhesive is used for BMP71 printer.
Marca:  Brady™ 115126
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11250kg
Codice prodotto. 11528604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
UL Recognized, CSA Approved
Rubber, Permanent
Matte
Asset Tracking Label
BMP™71 Printer
50 ft. x 0.5 in.
0.004 in.
Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
White
Polyester (B-483)
Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
1 Ea.
W x H: 12.7 mm x 15.2m