Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Alarm RH/Temperature Monitor
Monitoraggio giorno/notte per esperimenti critici.
73.90€
Specifica
Tipo | Monitoraggio remoto di umidità relativa/temperatura con allarme |
---|---|
Intervallo di umidità | Dal 20 al 99% |
Accuracy | Accuratezza umidità: ±3% nell'intervallo medio, ±5% al di fuori dell'intervallo medio |
Temperature Range (Metric) | Da -50° a 70 °C |
Precisione termica | ±1 °C |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11714196
|
Fisherbrand™
|
Supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, sensore di temperatura/umidità esterna, batteria AAA |
73.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
L'unità con triplo display e controllo remoto offre sicurezza e praticità. I monitor remoti di umidità relativa/temperatura con allarme Fisherbrand™ Traceable™ sono ideali per misurazioni ordinarie, monitoraggio giorno/notte, controllo di qualità ed esperimenti critici. Il sensore può essere collocato in cappe, camere sterili, refrigeratori, depositi, incubatori, camere climatiche e aree di stoccaggio di sostanze chimiche.
- Calibrazione multipunto nel certificato Traceable™ con numerazione univoca
- Il display triplo consente di visualizzare contemporaneamente i valori minimo/massimo e l'umidità
- Memoria dei valori minimo e massimo sia per la temperatura che per l'umidità
- Il sensore di temperatura ambiente interno o esterno legge la temperatura e l'umidità
- Se i valori non rientrano in quelli impostati viene emesso un allarme
- Supporto pieghevole per banco da laboratorio e asola per supporto da parete
- In plastica ABS antiurto e altamente resistente alle sostanze chimiche
Order Info
Disponibile anche senza cavo collegato; i sensori si trovano all'interno dell'unità anziché sul cavo. Vedere n. di cat. 15-079-630.
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Specifica
Monitoraggio remoto di umidità relativa/temperatura con allarme | |
Accuratezza umidità: ±3% nell'intervallo medio, ±5% al di fuori dell'intervallo medio | |
±1 °C | |
LCD w/ 0.5 in. digits | |
Da 32 °F a 140 °F | |
2.75 x 4.25 x 0.75 pollici (7 x 10.8 x 1.9 cm) | |
7 cm | |
10.8 cm | |
1.9 cm | |
0.113 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Dal 20 al 99% | |
Da -50° a 70 °C | |
Acustico | |
Plastica ABS | |
0.1 °F | |
2,75 in. | |
4,25 in. | |
0,75 in. | |
4 once | |
Per misurazioni ordinarie, monitoraggio giorno/notte, controllo di qualità ed esperimenti critici, posizionare il sensore in cappe, camere bianche, raffreddatori, depositi, incubatori, camere climatiche e aree di stoccaggio di sostanze chimiche |