Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale al platino di alta precisione Traceable™
Unità a elevata precisione progettata per anni di servizio affidabile—anche negli ambienti più difficili
354.00€ - 503.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 0.5 in. |
Profondità (sistema metrico) | 2.84 cm |
Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.16 in. |
Diametro sonda (sistema metrico) | 0.4 cm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15244016
|
Fisherbrand™
|
Bullet™ Probe | Da -100.000° a +200.000 °C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15234016
|
Fisherbrand™
|
Sonda con impugnatura | Da -200 a +500 °C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Unità a elevata precisione progettata per anni di servizio affidabile—anche negli ambienti più severi. I termometri digitali a elevata precisione in platino Fisher Scientific™ Traceable™ sono dotati di sensore in platino che garantisce una risposta lineare e una precisione elevata per l'intero intervallo. Ideali per prodotti alimentari, farmaceutici, petroliferi, acque reflue, sistemi a gas, terreni, forni e fabbricazione di prodotti elettronici.
- Il display in due parti mostra in gradi °F o °C la temperatura misurata dalle sonde in sezioni diverse del frigorifero o del congelatore
- Unità sempre pronta e facile da utilizzare, richiama rapidamente data e ora esatte in cui si sono verificati i valori MIN/MAX delle temperature
- L'allarme acustico e visivo indica quando la temperatura supera o scende al di sotto dei valori impostati; l'allarme è programmabile con incrementi di 1 grado
- Il micro cavo da tre piedi e mezzo consente la chiusura dello sportello del congelatore
- Elimina i problemi legati al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
2.84 cm | |
0.4 cm | |
5.5 in. | |
29.21 cm | |
8 once | |
3.5 in. | |
±0.05 °C | |
8.89 cm |
0.5 in. | |
0.16 in. | |
Misurazione della temperatura in sistemi gassosi, reagenti, soluzioni chimiche, suolo, bagnomaria, forni, incubatori, sostanze farmaceutiche e alimentari, acque reflue | |
13.97 cm | |
Platinum, Stainless Steel | |
226.7 g | |
11.5 in. | |
Digital LCD |