Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Alpha-synuclein siRNA
Blocks transcription and translation of Alpha-synuclein from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX2-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16049181
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000336
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
6622
10 nmol
Human
SH-SY5Y.
SNCA
siRNA
PD1, NACP, PARK1, PARK4, SNCA
Lyophilized