Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB2 / HER2 siRNA
Blocks transcription and translation of ErbB2 / HER2 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX19-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16029181
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004439
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
2064
10 nmol
Human
BT-474 Human Breast Carcinoma Cells, SkBr3 Human Breast Adenocarcinoma Cells, and MCF7 Human Breast Adenocarcinoma Cells.
ERBB2
siRNA
CD340, NGL, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, HER-2, TKR1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2
Lyophilized