Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human IRF1 siRNA
Blocks transcription and translation of IRF1 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX33-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16049211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002189
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
3659
10 nmol
Human
U-2 OS Huan Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone.
IRF1
siRNA
IRF-1, Interferon Regulatory Factor 1, MAR
Lyophilized