Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human IRF1 siRNA
Blocks transcription and translation of IRF1 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002189 |
---|---|
Cell Lines Tested | U-2 OS Huan Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | IRF1 |
ID gene (immissione) | 3659 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059211
|
enQuireBio™
QX33-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049211
|
enQuireBio™
QX33-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002189 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
3659 | |
IRF-1, Interferon Regulatory Factor 1, MAR | |
Lyophilized |
U-2 OS Huan Osteosarcoma Epithelial Cells from Bone. | |
IRF1 | |
siRNA | |
Human |