Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human and Mouse Apoptosis regulator Bcl-2 siRNA
Blocks transcription and translation of Apoptosis regulator Bcl-2 from Human and Mouse.
Marca:  enQuireBio™ QX10-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000648
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
596
10 nmol
Human, Mouse
Hct116 Colorectal Carcinoma Cells.
BCL2
siRNA
Bcl-2, PPP1R50
Lyophilized