Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human mTOR siRNA
Blocks transcription and translation of mTOR from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX50-2nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16039251
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004949
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
2475
2 nmol
Human
U87MG Human Glioblastoma Cells.
MTOR
siRNA
SKS, FRAP1, RAFT1, FRAP, RAPT1, FRAP2, Serine/threonine-protein kinase mTor, mechanistic target of rapamycin
Lyophilized