Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human MyD88 siRNA
Blocks transcription and translation of MyD88 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX25-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002459
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
4615
10 nmol
Human
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
MYD88
siRNA
MYD88D, Myeloid differentiation primary response protein, Toll-Receptor Signaling Cascade
Lyophilized