Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR3 siRNA
Blocks transcription and translation of TLR3 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX31-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16009211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_003256.1
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
7098
10 nmol
Human
A549 Human Adenocarcinoma cells from Basal Alveolar Epithelium.
TLR3
siRNA
TLR-3, Toll-like Receptor 3, CD283
Lyophilized