Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR4 siRNA
Blocks transcription and translation of TLR4 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX30-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16089201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_612564
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
7099
10 nmol
Human
HepG2 Human Carcinoma Cells from Liver.
TLR4
siRNA
TLR-4, Toll-like Receptor 4, CD284
Lyophilized