Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human VEGF siRNA
Blocks transcription and translation of VEGF from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX24-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16049191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_003367
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
7422
10 nmol
Human
Pc-3 Human Prostate Adenocarcinoma Cells.
VEGFA
siRNA
MVCD1, VPF, VEGFA, VEGF-A
Lyophilized