Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Mouse Apoptosis regulator BAX siRNA
Blocks transcription and translation of Apoptosis regulator BAX from Mouse.
Marca:  enQuireBio™ QX9-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16029261
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_031553
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
12028
10 nmol
Mouse
DC-1 Mouse Dendritic Cells.
Bax
siRNA
BCL2L4
Lyophilized