Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat Estrogen receptor beta siRNA
Blocks transcription and translation of Estrogen receptor beta from Rat.
Marca:  enQuireBio™ QX17-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16089171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_036886
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
25149
10 nmol
Rat
Rat Primary Osteoblasts.
Esr2
siRNA
ERbeta, Erb2, ER-beta
Lyophilized