Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat Estrogen receptor beta siRNA
Blocks transcription and translation of Estrogen receptor beta from Rat.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_036886 |
---|---|
Cell Lines Tested | Rat Primary Osteoblasts. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | Esr2 |
ID gene (immissione) | 25149 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16099171
|
enQuireBio™
QX17-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089171
|
enQuireBio™
QX17-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_036886 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
25149 | |
ERbeta, Erb2, ER-beta | |
Lyophilized |
Rat Primary Osteoblasts. | |
Esr2 | |
siRNA | |
Rat |