Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat Estrogen receptor siRNA
Blocks transcription and translation of Estrogen receptor from Rat.
Marca:  enQuireBio™ QX15-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16049171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_036821
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
24890
10 nmol
Rat
Rat Primary Osteoblasts.
Esr1
siRNA
RNESTROR, ER-alpha, Esr, ESRA, ERA, ERAlpha, ER
Lyophilized