Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat Estrogen receptor siRNA
Blocks transcription and translation of Estrogen receptor from Rat.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_036821 |
---|---|
Cell Lines Tested | Rat Primary Osteoblasts. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | Esr1 |
ID gene (immissione) | 24890 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059171
|
enQuireBio™
QX15-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049171
|
enQuireBio™
QX15-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_036821 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
24890 | |
RNESTROR, ER-alpha, Esr, ESRA, ERA, ERAlpha, ER | |
Lyophilized |
Rat Primary Osteoblasts. | |
Esr1 | |
siRNA | |
Rat |