Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat High Affinity Nerve Growth Factor Receptor (TrkA) siRNA
Blocks transcription and translation of High Affinity Nerve Growth Factor Receptor (TrkA) from Rat.
Marca:  enQuireBio™ QX34-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_067600
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
59109
10 nmol
Rat
Pc12 Rat Pheocromocytoma Cells from the Adrenal Medulla and Rat Primary Neurons.
Ntrk1
siRNA
TrkA, High Affinity NGFR, NGFR, Trk
Lyophilized