Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Rat High Affinity Nerve Growth Factor Receptor (TrkA) siRNA
Blocks transcription and translation of High Affinity Nerve Growth Factor Receptor (TrkA) from Rat.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_067600 |
---|---|
Cell Lines Tested | Pc12 Rat Pheocromocytoma Cells from the Adrenal Medulla and Rat Primary Neurons. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | Ntrk1 |
ID gene (immissione) | 59109 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16079211
|
enQuireBio™
QX34-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069211
|
enQuireBio™
QX34-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_067600 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
59109 | |
TrkA, High Affinity NGFR, NGFR, Trk | |
Lyophilized |
Pc12 Rat Pheocromocytoma Cells from the Adrenal Medulla and Rat Primary Neurons. | |
Ntrk1 | |
siRNA | |
Rat |