Learn More
Crogioli traslucidi
Marca:  Yorlab 10444/20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05940kg
Codice prodotto. 12807733
  • 52.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Traslucido
80 ml
45 mm
Silice
67 mm
Crogiolo