Learn More
Crogioli traslucidi
Marca:  Yorlab 10446/11
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03948kg
Codice prodotto. 12897733
  • 64.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Translucent
30 mL
39mm
Silica
43mm
Crucible