Learn More
Buerkle™ Tubo in PTFE trasparente
Use Buerkle™ Transparent PTFE Tubing in the laboratory.With superior chemical resistance, this tubing can withstand temperatures from -200 to +260°C and varying amounts of pressure. It is Ideal for liquid chromatography applications.
Marca:  Buerkle™ 8804-0810
78.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 15723282
  • 109.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
The pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions. The user is responsible for determining any suitability!
Descrizione
Descrizione
  • Withstands temperatures from -200 to +260°C
  • Autoclavable
  • PTFE
Specifica
Specifica
RoHS
8 mm
10 mm
39.37 mil
Industrial, Laboratory
Chemical-Resistant
55 (Shore D)
260°C
Autoclavable
PTFE
5 m
1 mm
-200°C
Transparent
30 bar