Learn More
Fisherbrand™ Tubo in PVC a rete trasparente, polietilene tereftalato
General purpose tubing for transfer of fluids, gases, and powdered foods
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12345869
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
All dimensions are approximate.
  • Transparent, colorless
  • Terylene mesh reinforced wall
  • Flexible yet great inherent strength
  • Suitable for moderate pressure or vacuum applications
Specifica
Specifica
6.5 x 3mm
10 m
Conf. da 1
PVC
Ideale per le applicazioni a vuoto o con pressioni moderate
Trasparente