Learn More
Syngene™ Trolley with Feet
Fixed trolley equipped with 4 feet.
Marca:  Syngene™ SYN-32TRF
Dettagli aggiuntivi : Peso : 40.00000kg
Codice prodotto. 16534341
  • 1720.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • 4 leveling feet
Specifica
Specifica
32 in.
Feet
81.28 cm
Trolley