Learn More
TSPAN11 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18807-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16898644
  • 121.38€ / 20µL
Spedizione stimata: 28-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
TSPAN11 gene ontology annotations related to this gene include cell surface receptor signaling pathway.
Specifica
Specifica
TSPAN11
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN11
tetraspanin 11, Tspan 11, TSPAN11, VSSW1971
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
441631, 68498
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A1L157, Q9D1D1
TSPAN11
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human