Learn More
Scientific Industries SI™ Tube Rack
Accommodates up to 10 tubes of any material. up to 29mm diameter. Scientific Industries SI™ Tube Rack is for use with Vortex-Genie™ MAX.
Marca:  Scientific Industries SI™ SI-MX020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15547355
  • 309.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Holds up to 10 tubes
  • For use with Vortex-Genie™ MAX
Specifica
Specifica
29 mm dia. Tubes
20
2/Pk.