Learn More
Brand™ Provette con strisce
Compatibili con micropiastre standard e adatte per pipettatori multicanali. Le provette confezionate in rack BRAND™ sono ideali per analisi biologiche come PCR, studi di assorbimento cellulare, RIA ed EIA.
Marca: Brand™ 781520
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.64484kg
Descrizione
- Polypropylene tubes and rack are autoclavable at 121°C for 20min (except polyethylene caps)
- Compatible with standard microplates and suitable for working with multi-channel pipettors
- Size of tubes: outer diameter 8.8mm, height 45mm Ideal for biological tests, such as PCR*, cell uptake studies, RIA and EIA.
Specifica
8.8 mm | |
Sì | |
Polipropilene | |
45 mm | |
Confezione da 960 | |
Non-sterile |
Polietilene | |
1.2 ml | |
Ideale per analisi biologiche, come PCR, studi di assorbimento cellulare, RIA ed EIA. | |
Confezione da 960 | |
121 °C |