Learn More
WTW™ Kit per calibrazione Turb™
Get optimum calibration results for your turbidimeters with the Turb™ calibration kits.
Marca: WTW™ 600541
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Descrizione
- Includes cleaning tissue and 4 indexing rings
- For use with Turb® 350 IR Portable turbidimeter
- Turbidity of 0.02 - 10 - 100 - 1000NTU
- Calibration set
Specifica
Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 350 | |
Kit di calibrazione | |
Panno detergente e 4 anelli di riferimento | |
0.02, 10, 100, 1000 NTU |