Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo Tygon 3350
Silicone Tygon™ SPT-3350 Tubing for food and beverage transfer.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences T3302-23
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34200kg
Codice prodotto. 10397884
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Tygon™ SPT-3350 tubing from Saint-Gobain is ideal for food and beverage dispensing. It is up to three times smoother than other silicone tubing.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractable help maintain fluid integrity
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Complete inventory of standard sizes available, including metric sizes
Typical Applications
  • Food and beverage dispensing
Tygon™ SPT-3350 tubing meets FDA 21 CFR 175.300 and NSF 51 certification.
Tygon™ SPT-3350 silicone tubing has a Master File with the U.S. Food and Drug Administration.
Specifica
Specifica
Transfer Tubing
Autoclavable
1.6 mm
0.19 in.
49.2 ft.
0.06 in.
770%
-112°F
1 ciascuno
Translucent
392°F
FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, 3-A
0.06 in.
Silicone
4.8 mm
15 m
1.6 mm
Per applicazioni sensibili
200 °C
Sterile
50 (Shore A)
200 °C