Learn More
asecos™ Tipo 90 armadio sottopiano di sicurezza per lo stoccaggio
Armadio sottopiano di sicurezza per lo stoccaggio
Brand: asecos™ 3048200130488
Additional Details : Peso : 115.73640kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Struttura robusta e longevità: corpo in lamiera d’acciaio verniciata a polvere
- Facile e comodo da maneggiare: arresto dell’anta in qualsiasi posizione, chiusura automatica in caso di incendio
- Di facile utilizzo: accesso a tutti i contenitori, apertura dell’anta a battente a 93°, interno dell’armadio completamente visibile
- Mobile: ruote con zoccolo (disponibili su richiesta), armadio facile da spostare
- Ventilazione: condotti di aerazione integrati pronti per il collegamento (DN 50) a un sistema tecnico di scarico
- resistenza al fuoco 90 minuti
- tipo testato in conformità con EN 14470-1
- DIN Conformità EN 16121/16122
- certificazione GS
- conforme alle normative CE
Specifications
Safety storage under bench cabinet UB-T-90 model UB90.060.059.TR, light gray (RAL 7035), interior equipment with 1 x perforated insert (stainless steel), 1 x bottom collecting sump (stainless steel) | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
23.35 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
22.6 in. | |
Light Gray | |
574 mm | |
75 kg | |
UB90.060.059.TR | |
0 | |
1 |
Safety storage under bench cabinet | |
23.62 in. | |
Plain | |
593 mm | |
574 x 593 x 600 mm | |
452 x 470 x 502 mm | |
Without Shelves | |
600 mm | |
Wing | |
593 mm | |
502 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |