Learn More
asecos™ Tipo 90 armadio sottopiano di sicurezza per lo stoccaggio
Armadio sottopiano di sicurezza per lo stoccaggio
1668.44€ - 3344.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |
---|---|
Colore | Light Gray |
Materiale | Gypsum |
Product Type | Safety storage under bench cabinet |
Door Style | Wing |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Modello | N. di sportelli | Tipo di ripiano | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | N. di sportelli | Tipo di ripiano | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15914556
|
asecos™
3048200130488 |
UB90.060.059.TR | 1 | Without Shelves |
1668.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16307596
|
asecos™
3641800130447 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Without Shelves |
3296.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16317596
|
asecos™
3641800130448 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Shelf |
3344.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16337586
|
asecos™
3591500130485 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Without Shelves |
2014.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16347586
|
asecos™
3591500130486 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Shelf |
2061.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16367576
|
asecos™
3590000130485 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Without Shelves |
2014.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16377576
|
asecos™
3590000130486 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Shelf |
2061.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Struttura robusta e longevità: corpo in lamiera d’acciaio verniciata a polvere
- Facile e comodo da maneggiare: arresto dell’anta in qualsiasi posizione, chiusura automatica in caso di incendio
- Di facile utilizzo: accesso a tutti i contenitori, apertura dell’anta a battente a 93°, interno dell’armadio completamente visibile
- Mobile: ruote con zoccolo (disponibili su richiesta), armadio facile da spostare
- Ventilazione: condotti di aerazione integrati pronti per il collegamento (DN 50) a un sistema tecnico di scarico
- resistenza al fuoco 90 minuti
- tipo testato in conformità con EN 14470-1
- DIN Conformità EN 16121/16122
- certificazione GS
- conforme alle normative CE
Specifica
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant | |
Gypsum | |
Wing | |
Cabinet and interior equipment |
Light Gray | |
Safety storage under bench cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |