Learn More
asecos™ Tipo 90 armadio sottopiano di sicurezza per lo stoccaggio
Armadio sottopiano di sicurezza per lo stoccaggio
Marca: asecos™ 3590000130486
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.00000kg
Allerta:
For indoor use only
Descrizione
- Struttura robusta e longevità: corpo in lamiera d’acciaio verniciata a polvere
- Facile e comodo da maneggiare: arresto dell’anta in qualsiasi posizione, chiusura automatica in caso di incendio
- Di facile utilizzo: accesso a tutti i contenitori, apertura dell’anta a battente a 93°, interno dell’armadio completamente visibile
- Mobile: ruote con zoccolo (disponibili su richiesta), armadio facile da spostare
- Ventilazione: condotti di aerazione integrati pronti per il collegamento (DN 50) a un sistema tecnico di scarico
- resistenza al fuoco 90 minuti
- tipo testato in conformità con EN 14470-1
- DIN Conformità EN 16121/16122
- certificazione GS
- conforme alle normative CE
Specifica
Safety storage under bench cabinet UB-T-90 model UB90.080.059.060.T light gray (RAL 7035), interior equipment with 1 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (powder-coated sheet steel) | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
23.35 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
23.62 in. | |
Light Gray | |
600 mm | |
30 kg, 75 kg | |
UB90.080.059.060.T | |
1 | |
1 |
Safety storage under bench cabinet | |
31.5 in. | |
Plain | |
593 mm | |
600 x 593 x 800 mm | |
482 x 470 x 702 mm | |
Shelf | |
800 mm | |
Wing | |
593 mm | |
702 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |