Learn More
Justrite™ Type I Steel Safety Shelf Can with 08902 Bottom Faucet
Marca:  Justrite™ 7225150Z
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.20000kg
Codice prodotto. 12971385
  • 233.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Shelf Can
9.46 L
Steel
298 mm
FM, CARB, NFPA, OSHA Certified
Red
292 mm