Learn More
Justrite™ Type II AccuFlow™ Steel Safety Can
High grade coated steel guarantees 100% leakproof construction
75.06€ - 156.00€
Specifica
Product Type | Safety Can |
---|---|
Certificazione/Conformità | FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA Certified |
Materiale | Steel |
Warranty | 10 Years |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12921385
|
Justrite™
7210120Z |
3.79 L | Red | 241 mm |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12683135
|
Justrite™
7125100Z |
9.46 L | Red | 298 mm |
82.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12673135
|
Justrite™
7120100Z |
7.57 L | Red | 298 mm |
92.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11993549
|
Justrite™
7125200Z |
9.46 L | Yellow | 298 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12931385
|
Justrite™
7220120Z |
7.57 L | Red | 241 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12951385
|
Justrite™
7250130Z |
18.93 L | Red | 298 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Safety can for flammables and fuel, Type I, yellow, holds 9.5 liters- Single spout for pouring and filling, self-close lid
- Sealed lid with automatic positive-pressure relief guards against rupture or explosion
- High grade coated steel guarantees 100% leakproof construction
- Tough, powder-coat finish resists chemicals
- Stainless steel flame arrester dissipates heat to stop flashback ignition
- Large label provides writing to identify contents
- CARB, OSHA and NFPA compliant; FM, TUV, UL, ULC approved
- 10 year warranty
Specifica
Safety Can | |
FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA Certified | |
Steel | |
10 Years |