Learn More
Fisherbrand™ Sonde per termometro digitale tipo K
Per l'uso con tutti i termometri digitali Fisher Scientific tipo K. Le sonde per termometro digitale Fisher Scientific tipo K sono tutte calibrate e includono un certificato Traceable.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13724kg
Descrizione
Le sonde per termometro digitale tipo K Fisher Scientific sono destinate all'uso con tutti i termometri digitali tipo K Fisher Scientific, inclusi i modelli 15-077-10, -11, -14, -26 e 15-078-2, -3A, -3B e -39.
Sonda tipo K
- Sonda a termocoppia di tipo K a risposta rapida di 0.06 pollici (1.6 mm) di diametro per l'uso con tutti i termometri di tipo K in liquidi, semisolidi e aria e altri gas
- Cavo da 4 piedi (1.2 m) rivestito in resina PTFE
- L'intervallo della temperatura è compreso tra -40° e +250 °C in modalità continua e fino a 300 °C in modalità a breve termine
- Per misurazioni della temperatura da -50° a +700 °C (da -45 a +1300 °F)
- Ideale per l'uso in laboratorio, stabilimento e sul campo—ovunque vengano regolarmente monitorati liquidi, aria/gas e semisolidi
- Sonda in acciaio inox per usi intensivi con maniglia di 0.12 pollici (3 mm) di diametro e 9.75 pollici (248 mm) di lunghezza
- Con cavo di 40 pollici (102 cm) di lunghezza
Sonda di superficie
- Termocoppia di tipo K in acciaio inox (NiCr/NiAl)
- Caricamento a molla
- Risposta rapida con tempo costante di un secondo
- Connettore a chiave universale e maniglia non conduttrice di calore
- Lunghezza della sonda (inclusa la maniglia) × diametro: 9 × 0.12 pollici (140 mm × 3 mm)
- Lunghezza del cavo: 36 pollici (91 cm); l'intervallo della temperatura è compreso tra -73 ° e +760 °C (da -163.4° a +1400 °F)
Specifica
Risposta rapida con costante del tempo di 1 sec. | |
1016 mm (Cable) | |
Acciaio inox | |
1292°F | |
-58°F | |
-50° - +700 °C |
40 in. | |
1016 mm | |
Sonda a triplice funzione di tipo K | |
700°C | |
-50°C | |
Termometro digitale |
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.