Learn More
Fisherbrand™ Sonde per termometro digitale tipo K
Per l'uso con tutti i termometri digitali Fisher Scientific tipo K. Le sonde per termometro digitale Fisher Scientific tipo K sono tutte calibrate e includono un certificato Traceable.
26.70€ - 152.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Termometro digitale |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Temperature Range (Metric) | Tipo di sonda | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Temperature Range (Metric) | Tipo di sonda | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11769775
|
Fisherbrand™
|
4 piedi | 1219 mm | Da -40 ° a +250 °C | Sonda tipo K |
26.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11759775
|
Fisherbrand™
|
40 in. | 102 cm | Da -50° a +700 °C | Sonda superficiale tipo K |
56.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11749775
|
Fisherbrand™
|
40 in. | 1016 mm | -50° - +700 °C | Sonda a triplice funzione di tipo K |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Le sonde per termometro digitale tipo K Fisher Scientific sono destinate all'uso con tutti i termometri digitali tipo K Fisher Scientific, inclusi i modelli 15-077-10, -11, -14, -26 e 15-078-2, -3A, -3B e -39.
Sonda tipo K
- Sonda a termocoppia tipo K a risposta rapida da 0.06 pollici (1.6 mm) di diametro per l'uso con tutti i termometri di tipo K in liquidi, semisolidi, aria e altri gas
- Cavo da 4 piedi (1.2 m) rivestito in resina PTFE
- L'intervallo di temperatura è compreso tra -40° e +250°C in modalità continua e fino a 300°C in modalità a breve termine
- Per misurazioni della temperatura da -50° a +700°C (da -45 a +1300°F)
- Ideale per l'uso in laboratorio, nello stabilimento e sul campo—ovunque vengano regolarmente monitorati liquidi, aria/gas e semisolidi
- Sonda in acciaio inox per usi intensivi con maniglia di 0.12 pollici (3 mm) di diametro e 9.75 pollici (248 mm) di lunghezza
- Con cavo di 40 pollici (102 cm) di lunghezza
Sonda di superficie
- Termocoppia tipo K in acciaio inox (NiCr/NiAl)
- Caricamento a molla
- Risposta rapida con tempo costante di un secondo
- Connettore a chiave universale e maniglia non conduttrice di calore
- Lunghezza della sonda (inclusa la maniglia) × diametro: 9 × 0.12 pollici (140 mm × 3 mm)
- Lunghezza cavo: 36 pollici (91 cm); l'intervallo di temperatura è compreso tra -73° e +760°C (da -163.4° a +1400°F)
Specifica
Stainless Steel | |
Termometro digitale |
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.