Learn More
Fisherbrand™ Sonde per termometro digitale tipo K
Per l'uso con tutti i termometri digitali Fisher Scientific tipo K. Le sonde per termometro digitale Fisher Scientific tipo K sono tutte calibrate e includono un certificato Traceable.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04860kg
Descrizione
Le sonde per termometro digitale tipo K Fisher Scientific sono destinate all'uso con tutti i termometri digitali tipo K Fisher Scientific, inclusi i modelli 15-077-10, -11, -14, -26 e 15-078-2, -3A, -3B e -39.
Type-K Triple-Purpose Probe
- For temperature measurements from -50° to +700°C (-45 to +1300°F)
- Ideal for lab, plant, and field use—wherever liquids, air/gas and semisolids are routinely monitored
- Heavy-duty, stainless-steel probe with handle has a diameter of 0.12 in. (3mm) and length of 9.75 in. (248mm)
- With 40 in.L (102 cm) cable
Specifica
0,12 in. | |
Monitoraggio in laboratorio, per impianti e analisi sul campo, per liquidi, aria/gas e semisolidi | |
190,5 mm | |
Acciaio inox | |
7,5 in. | |
700°C | |
-50°C | |
Da -50° a +700 °C | |
Termometro digitale |
3 mm | |
40 in. | |
102 cm | |
Sonda superficiale tipo K | |
1300°F | |
-45°F | |
Da -45 ° a +1300 °F | |
Calibrato; con certificato Traceable. |
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.