Learn More
Fisherbrand™ Sonde per termometro digitale tipo K
Per l'uso con tutti i termometri digitali Fisher Scientific tipo K. Le sonde per termometro digitale Fisher Scientific tipo K sono tutte calibrate e includono un certificato Traceable.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01080kg
Descrizione
Le sonde per termometro digitale tipo K Fisher Scientific sono destinate all'uso con tutti i termometri digitali tipo K Fisher Scientific, inclusi i modelli 15-077-10, -11, -14, -26 e 15-078-2, -3A, -3B e -39.
Type-K Beaded Probe
- Fast-response Type-K thermocouple beaded 0.06 in. diameter (1.6mm) probe for use with all Type-K thermometers in liquids, semisolids, and air and other gases
- PTFE-resin coated 4 ft. (1.2m) cable
- Probe's temperature range is -40° to +250°C continuous and up to 300°C short term
Specifica
0,06 in. | |
Air/gas, liquidi e semisolidi | |
1219 mm (Cable) | |
Stainless Steel | |
482°F | |
-40°F | |
Da -40 ° a +250 °C |
1.6 mm | |
4 piedi | |
1219 mm | |
Sonda tipo K | |
250°C | |
-40°C | |
Termometro digitale |
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.