Learn More
ABEBA™ calzature di lavoro nero O2 Uni6
Leggerezza e stile nella vita di tutti i giorn con la scarpa di lavoro nera ABEBA Uni6. Ralizzato in tessuto trapirante con suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O2 SRC.
Marca: ABEBA™ 36728/44
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.13000kg
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Black | |
Breathable silver ions lining | |
44 | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair | |
Water |
Laces | |
Stainless steel | |
Textile | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Trainer | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 | |
Yes |