Learn More
ABEBA™ calzature di lavoro nero O2 Uni6
Leggerezza e stile nella vita di tutti i giorn con la scarpa di lavoro nera ABEBA Uni6. Ralizzato in tessuto trapirante con suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O2 SRC.
98.64€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Materiale oculari | Stainless steel |
Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16398081
|
ABEBA™
36728/35 |
35 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308091
|
ABEBA™
36728/36 |
36 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318091
|
ABEBA™
36728/37 |
37 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328091
|
ABEBA™
36728/38 |
38 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338091
|
ABEBA™
36728/39 |
39 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348091
|
ABEBA™
36728/40 |
40 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358091
|
ABEBA™
36728/41 |
41 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368091
|
ABEBA™
36728/42 |
42 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378091
|
ABEBA™
36728/43 |
43 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388091
|
ABEBA™
36728/44 |
44 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398091
|
ABEBA™
36728/45 |
45 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308101
|
ABEBA™
36728/46 |
46 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318101
|
ABEBA™
36728/47 |
47 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328101
|
ABEBA™
36728/48 |
48 |
98.64€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Black | |
Breathable silver ions lining | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Trainer | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 | |
Yes |
Laces | |
Stainless steel | |
Textile | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair | |
Water |