Learn More
ABEBA™ pantofole di lavoro bianco O2 Uni6
Igiene e comfort per tutto il giorno con il pantofolo da lavoro ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile bianca con suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O2 SRC.
94.62€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16378111
|
ABEBA™
36740/35 |
35 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388111
|
ABEBA™
36740/36 |
36 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398111
|
ABEBA™
36740/37 |
37 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308121
|
ABEBA™
36740/38 |
38 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318121
|
ABEBA™
36740/39 |
39 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328121
|
ABEBA™
36740/40 |
40 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338121
|
ABEBA™
36740/41 |
41 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348121
|
ABEBA™
36740/42 |
42 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358121
|
ABEBA™
36740/43 |
43 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368121
|
ABEBA™
36740/44 |
44 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378121
|
ABEBA™
36740/45 |
45 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388121
|
ABEBA™
36740/46 |
46 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398121
|
ABEBA™
36740/47 |
47 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308131
|
ABEBA™
36740/48 |
48 |
94.62€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Breathable silver ions lining | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Slip-on shoes | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 | |
Yes |
White | |
Microfiber | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair | |
Water |