Learn More
QIAGEN UniCore Punch Kit
Use the manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards. Contains 4 punchers and 2 cutting mats.
Marca:  QIAGEN WB100039
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 11937907
  • 85.20€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
UniCore Punch Kit
Un tappetino da taglio (disponibile separatamente WB100022; WB100088) incluso nei kit UniCore Punch garantisce tagli puliti del campione dalle schede Elute FTA/FTA e prolunga la durata della punta di taglio (fino a 500 punzoni ).
I taglienti in acciaio inossidabile (da 1,2 a 6 mm) consentono il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettati per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia .
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia.
Specifica
Specifica
0.11 in.
FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device
4 punchers, 2 cutting mats
4 Pk.
3.0 mm
FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device
UniCore Punch Kit