Learn More
Cole-Parmer™ Union Threaded Elbow
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca:  Cole-Parmer™ 06546-36
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11888033
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
  • Threaded reducing bushing
  • Choose the size and material that meets your application needs
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Specifica
Union Threaded Elbow
Not Autoclavable
3/4 in.
3/4 in. NPTF x 3/4 in. NPTF
NPT(F) Connection
PFA
Ethylene Oxide
Translucent