Learn More
Kinesis™ Plastic Tubing Cutter
Spring-loaded guillotine cutters designed specifically for semi-rigid and rigid polymer tubing
15.94€ - 16.92€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12986259
|
Kinesis™
02016-86 |
Silver | Steel | Replacement Blade |
16.92€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12976259
|
Kinesis™
A-327 |
Black | Plastic | Tubing Cutter |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Spring-loaded guillotine cutters designed specifically for semi-rigid and rigid polymer tubing
- Built-in guide holes for both 1/16 and 1/8 in. OD tubing
- Replacement blades included and sold separately
Offers durability, reliability and ease
Specifica
Upchurch™ standard polymer tubing cutter |