Learn More
UVP Gel Tools: Gel Trays
For moving gels to the transilluminator
Marca:  UVP 85-0005-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12863948
  • 92.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of UV-transmitting Plexiglas
  • Protect the transilluminator's filter surface from scratches
  • Side panels, angled at a 45° bend, extend upward from the tray surface for easy handling
Specifica
Specifica
Transilluminator and Gel Imaging System
45° Side panel
10.5 x 16.5 in. (26.67 x 41.91 cm)
26.67 cm
41.91 cm
Gel Tray
Plexiglas™
10.5 in.
16.5 in.