Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is color-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1 in. and 1.5 in.
36.55€ - 1015.00€
Specifica
Product Type | Multi-sample Blood Draw Needle |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Sterilità | Sterile |
Certificazione/Conformità | CE, OSHA |
Monouso | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10505444
|
Greiner Bio-One
450076 |
21 G | 1.5 in. | 3.81 cm |
36.55€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17790578
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1.5 in. | 3.81 cm |
374.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16690413
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1.5 in. | 3.81 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- Single-use exclusively
- Supplied in inner packs of 100 needles
- Manufactured from stainless steel and fitted with a safety valve at one end
- Perforated label on cap for identification and seal of integrity
- Protective cap color indicates needle type/gauge: yellow (20G), green (21G), black (22G)
- Available in lengths of 1 inch (25 mm) and 1.5 inches (38 mm)
Specifica
Multi-sample Blood Draw Needle | |
Sterile | |
Yes | |
VACUETTE™ Blood Collection Tubes, Quickshield™ Safety Tube Holder | |
Synthetic Rubber |
Stainless Steel | |
CE, OSHA | |
Multi-drawing Blood Collection | |
Polypropylene | |
4°C to 25°C |