Learn More
Ansell™ Vantage™ 70-750 Series Yellow and Blue Aramid Fiber Heavy Weight Gloves
Optimal combination of comfort and dexterity, maximum cut protection combined with superior longevity.
330.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Dupont™ Kevlar™ aramid fibers |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Mark, EN 388 : 154x, EN 407 |
Materiale polso | Dupont™ Kevlar™ aramid fibers |
Product Type | Heavyweight Gloves |
Materiale rivestimento interno | Dupont™ Kevlar™ aramid fibers |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12656941
|
Ansell™
70750080 |
8 |
330.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12636941
|
Ansell™
70750100 |
10 |
330.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12646941
|
Ansell™
70750070 |
7 |
330.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12666941
|
Ansell™
70750090 |
9 |
330.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Heavy duty gloves
- Use innovative technology for improved cut resistance, excellent flexibility
- Higher level of user comfort
- Revolutionary engineered yarns with the highest cut-protection-to-weight ratio
- Ideal for handling sharp tools and materials
- Includes protection from heat and light molten splashes
Applications:
- Assembling metal parts and components
- Body assembly
- Press and stamping
- Handling sharp or irregular-edged metal parts
- Protection from heat and light molten splashes
- Welding
- Default checking
- Metal finish inspection
- Moderately oily metal parts with sharp or rough edges
- Automated welding feeding
Specifica
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
12 Pairs |
CE Mark, EN 388 : 154x, EN 407 | |
Heavyweight Gloves | |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
High cut resistance |