Learn More
Emma Safety Footwear Vaya Safety Shoes
Easy to put on, allowing you to change shoes without bending over. The upper is fully washable unique microfiber. Features SmartecAir™ for dry, fresh feet while the protective toe cap prevents staining and is lubricant- and fat-resistant.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50054448
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71800kg
Codice prodotto. 15978471
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descripción
Descripción
  • S2-Safety shoe for wet working conditions
  • Microfiber construction
  • GripForce™ Easy Twist
  • Chrome-free lining
  • Heat and cold insulated
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
White
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
48
Elastic
Vaya
Microfiber
Steel
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales