Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units
Lightweight BT-series breathing tubes are compatible with all 3M™ Versaflo™ headtops and air delivery units.
59.62€ - 73.85€
Specifica
Product Type | Tubo di respirazione, medio, lungo |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Assemblaggio, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Casco e unità di ventilazione Versaflo™ |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10099369
|
3M™
7000000158 |
Small/Medium |
73.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10566490
|
3M™
7000000159 |
Medio/lungo |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Long, lightweight breathing tube that is easy to wipe down
- Quick release swivel enables one-handed connection and release
- Disposable breathing tube cover is available to help cleaning and decontamination operations
- 3M Catalog# BT-20S and BT-20L
Specifica
Tubo di respirazione, medio, lungo | |
Assemblaggio, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura | |
Casco e unità di ventilazione Versaflo™ |